Method 551.1 pesticide/herbicide mix (16 components)
Fournisseur: Restek
32438
REST32438EA 115 EUR InStock
REST32438
Method 551.1 pesticide/herbicide mix (16 components)
Étalons Étalons organiques
Contains 16 components, those are alachlor, atrazine, bromacil, cyanazine , endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, γ-bhc, heptachlor, heptachlor epoxide, hexachlorobenzene, hexachlorocyclopentadiene, methoxychlor, metolachlor, simazine and trifluralin.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité