515.4 calibration mix (16 components)
Fournisseur: Restek
32443
REST32443EA 129 EUR InStock
REST32443
515.4 calibration mix (16 components)
Étalons Étalons organiques
Contains 16 components, those are acifluorfen, bentazon, chloramben, 2,4-d, dalapon, 2,4-db, dcpa diacid, dicamba, 3,5-dichlorobenzoic acid, dichlorprop, dinoseb, pentachlorophenol, picloram, quinclorac, 2,4,5-t and 2,4,5-tp.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité