Methylated 515.4 chlorinated acids mix (16 components)
Fournisseur: Restek
32444
REST32444EA 246 EUR InStock
REST32444
Methylated 515.4 chlorinated acids mix (16 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains Acifluorfen methyl ester, Bentazon methyl ester, Chloramben methyl ester, Dalapon methyl ester, 2,4-D methyl ester, 2,4-DB methyl ester, DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl), Dicamba methyl ester, 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester, Dichlorprop methyl ester, Dinoseb methyl ether, Pentachloroanisole, Picloram methyl ester, Quinclorac methyl ester, 2,4,5-T methyl ester, 2,4,5-TP.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité