Pesticide surrogate mix, EPA 8080, 8081, DCB and TCMX (2 components)
Fournisseur: Restek
32457
REST32457EA 172 EUR InStock
REST32457
Pesticide surrogate mix, EPA 8080, 8081, DCB and TCMX (2 components)
Étalons Étalons organiques
Contains two components, those are decachlorobiphenyl and 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene.
Each standard includes an ampoule breaker, deactivated amber screw-top vial, extra product label, Certificate of Analysis, and Material Safety Data Sheet (MSDS).
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité