GC multiresidue pesticide standard #4 (28 components)
Fournisseur: Restek
32566
REST32566EA 417 EUR InStock
REST32566
GC multiresidue pesticide standard #4 (28 components)
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
Organonitrogen compounds that has accurately identify and quantify pesticide residues by GC-MS/MS in fruits, vegetables, botanicals, and herbals such as tea, ginseng, ginger, echinacea, and dietary supplements.
Contains: Acetochlor, alachlor, allidochlor, clomazone (command), cycloate, diallate(cis & trans), dimethachlor, diphenamid, fenpropathrin, fluquinconazole, flutolanil, linuron, metazachlor, methoxychlor, metolachlor, N-(2,4-dimethylphenyl)formamide, norflurazon, oxadiazon, pebulate, pretilachlor, prochloraz, propachlor, propanil, propisochlor, propyzamide, pyridaben, tebufenpyrad, triallate.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité