Acid surrogate mix (4/89 SOW)
Fournisseur: Restek
33029 31025.15 31025.25 31063.15
REST33029EA 430 EUR InStock
REST33029 REST31025.15 REST31025.25 REST31063.15
Acid surrogate mix (4/89 SOW)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standards are packaged in methanol in an ampoule.
  • Convenient 1 ml, 5 ml and 10 ml package sizes available
  • Highest concentrations commercially available
  • Reduces laboratory cost per sample extract
  • Mixture contains 2-Fluorophenol, phenol-d6, and 2,4,6-tribromophenol
Information de livraison: Each standard includes an ampoule breaker, deactivated amber screw-top vial, extra product label, Certificate of Analysis, and Material Safety Data Sheet (MSDS).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité