FID performance evaluation standard
Fournisseur: Restek
33908
REST33908EA 60.6 EUR InStock
REST33908
FID performance evaluation standard
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
FID performance evaluation standard contains three components such as (C14) n-Tetradecane (629-59-4), (C15) n-Pentadecane (629-62-9) and (C16) n-Hexadecane (544-76-3).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC tested in ISO accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité