Internal standard, TO-14A
Fournisseur: Restek
34408
REST34408EA 0 EUR InStock
REST34408
Internal standard, TO-14A
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
TO-14A internal standard or tuning mix has 4 components.
Bromochloromethane, 1-bromo-4-fluorobenzene (4-bromofluorobenzene), chlorobenzene-d5, 1,4-difluorobenzeneB
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité