Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxygène

Fournisseur: Restek
Attention

34455
REST34455EA 0 EUR InStock
REST34455
Oxygène
Oxygène


Formule: O₂
Point d'ébullition: –183.17 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –218.3 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7782-44-7
EINECS: 231-956-9
ONU: 1072
ADR: 2,
Merck Index: 12,07098
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité