LC normal phase test mix #1 (4 components)
Fournisseur: Restek
35004
REST35004EA 59.6 EUR InStock
REST35004
LC normal phase test mix #1 (4 components)
Étalons Étalons organiques
Routine analysis using this mix can assist in determining the need to perform column and/or system maintenance.
The LC normal phase test mix #1 consists of four components they are benzene (1,00 mg/ml), benzaldehyde, (0,04 mg/ml), benzyl alcohol, (3,00 mg/ml) and 4-methoxybenzyl alcohol (2,00 mg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité