FAME #1 mix
Fournisseur: Restek
35010
REST35010EA 115 EUR InStock
REST35010
FAME #1 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a–13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for oils of mid-range chain lengths (C16 - C18)
This mix contains five components such as C16:00 methyl palmitate (20%), C18:00 methyl stearate (20%), C18:01 methyl oleate (20%), C18:02 methyl linoleate (20%), C18:03 methyl linolenate (20%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité