FAME #2 mix
Fournisseur: Restek
35011
REST35011EA 115 EUR InStock
REST35011
FAME #2 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a–13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for oils of short to mid-range chain lengths (C6 - C14)
This mix contains five components such as C6:00 methyl caproate (20%), C8:00 methyl caprylate (20%), C10:00 methyl caprate (20%), C12:00 methyl laurate (20%), C14:00 methyl myristate (20%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité