FAME #5 mix
Fournisseur: Restek
35014
REST35014EA 112 EUR InStock
REST35014
FAME #5 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a–13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for oils of mid-range to long chain lengths (C16 - C24)
This mix contains five components such as C16:01 methyl palmitoleate (20%), C18:01 methyl oleate (20%), C20:01 methyl eicosenoate (20%), C22:01 methyl erucate (20%), C24:01:00 methyl nervonate (20%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité