FAME #8 mix
Fournisseur: Restek
35017
REST35017EA 115 EUR InStock
REST35017
FAME #8 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a–13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for oils of short to mid-range chain lengths (C11 - C15)
This mix contains five components such as C11:00 methyl undecanoate (20%), C12:00 methyl laurate (20%), C13:00 methyl tridecanoate (20%), C14:00 methyl myristate (20%) C15:00 methyl pentadecanoate (20%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité