FAME #9 mix
Fournisseur: Restek
35018
REST35018EA 115 EUR InStock
REST35018
FAME #9 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a–13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for oils of mid-range to long chain lengths (C16 - C20)
This mix contains five components such as C16:00 methyl palmitate (20%), C17:00 methyl heptadecanoate (20%), C18:00 methyl stearate (20%), C19:00 methyl nonadecanoate (20%), C20:00 methyl arachidate (20%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité