FAME #12 mix
Fournisseur: Restek
35021
REST35021EA 115 EUR InStock
REST35021
FAME #12 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a-13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for oils of mid-range to long chain lengths (C13 - C21)
This mix contains five components such as C13 Methyl tridecanoate (20%), C15 methyl pentadecanoate (20%), C17 methyl heptadecanoate (20%), C19 methyl nonadecanoate (20%), C21 methyl heneicosanoate (20%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité