FAME #16 mix
Fournisseur: Restek
35022
REST35022EA 115 EUR InStock
REST35022
FAME #16 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS Method CE 1a–13) and approximate the compositions of the types of oils like corn, poppy seed, cotton seed, soybean, walnut, safflower, sunflower, rice, bran, and sesame oil.
This mix contains six components such as C16:00 methyl palmitate (6%), C18:00 methyl stearate (3%), C18:01 methyl oleate (35%), C18:02 methyl linoleate (50%), C18:03 methyl linolenate (3%), C20:00 methyl arachidate (3%).
% represents weight/weight% basis (minimum 50 mg/ampoule).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité