FAME #17 mix (5 components)
Fournisseur: Restek
35023
REST35023EA 115 EUR InStock
REST35023
FAME #17 mix (5 components)
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS Method CE 1a–13) and approximate the compositions of the types of oils like linseed, perilla, hempseed and rubberseed oil.
This mix contains five components such as C16:00 methyl palmitate (7%), C18:00 methyl stearate (5%), C18:01 methyl oleate (18%), C18:02 methyl linoleate (36%), C18:03 methyl linolenate (34%).
% represents weight/weight% basis (minimum 50 mg/ampoule).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité