FAME #18 mix (10 components)
Fournisseur: Restek
35024
REST35024EA 115 EUR InStock
REST35024
FAME #18 mix (10 components)
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS Method CE 1a–13) and approximate the compositions of the types of oils like peanut, rapeseed and mustard seed oil.
This mix contains ten components such as C14:00 methyl myristate (1%), C16:00 methyl palmitate (4%), C18:00 methyl stearate (3%), C18:01 methyl oleate (45%), C18:02 methyl linoleate (15%), C18:03 methyl linolenate (3%), C20:00 methyl arachidate (3%), C22:00 methyl behenate (3%), C22:01 methyl erucate (20%), C24:00:00 methyl lignocerate (3%).
% represents weight/weight% basis (minimum 50 mg/ampoule).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité