FAME #20 mix (8 components)
Fournisseur: Restek
35026
REST35026EA 115 EUR InStock
REST35026
FAME #20 mix (8 components)
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS Method CE 1a–13) and approximate the compositions of the types of oils like coconut, palm kernel, babassu, and ouri-curi oil.
This mix contains eight components such as C8:00 methyl caprylate (7%), C10:00 methyl caprate (5%), C12:00 methyl laurate (48%), C14:00 methyl myristate (15%), C16:00 methyl palmitate (7%), C18:00 methyl stearate (3%), C18:01 methyl oleate (12%), C18:02 methyl linoleate (3%).
% represents weight/weight% basis (minimum 50 mg/ampoule).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité