FAME #21 mix (7 components)
Fournisseur: Restek
35027
REST35027EA 112 EUR InStock
REST35027
FAME #21 mix (7 components)
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS Method CE 1a–13) and approximate the compositions of the types of oils like olive, teaseed, and neatsfoot oil.
This mix contains seven components such as C14:00 methyl myristate (2%), C16:00 methyl palmitate (30%), C16:01 methyl palmitoleate (3%), C18:00 methyl stearate (14%), C18:01 methyl oleate (41%), C18:02 methyl linoleate (7%), C18:03 methyl linolenate (3%).
% represents weight/weight% basis (minimum 50 mg/ampoule).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité