FAME #14 mix
Fournisseur: Restek
35035
REST35035EA 192 EUR InStock
REST35035
FAME #14 mix
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This mixture can be used for quantification (AOCS method CE 1a–13) and approximate the compositions of oils.
  • Suitable for cocoa butter
This mix contains eleven components such as C14:00 methyl myristate (0,1%), C16:00 methyl palmitate (26,3%), C16:01 methyl palmitoleate (0,4%), C17:00 methyl heptadecanoate (0,3%), C18:00 methyl stearate (33,7%), C18:01 methyl oleate (34,3%), C18:02 methyl linoleate (3,1%), C18:03 methyl linolenate (0,2%), C20:00 methyl arachidate (1,3%), C20:01 methyl eicosenoate (0,1%), C22:00 methyl behenate (0,2%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité