EP 2.4.22 composition of fatty acids by GC mix 1 (6 components)
Fournisseur: Restek
35100
REST35100EA 194 EUR InStock
REST35100
EP 2.4.22 composition of fatty acids by GC mix 1 (6 components)
Étalons Étalons organiques
The composition of fatty acids by GC mix 1 consists of 6 components, they are (C20:0) methyl arachidate 40%, (C12:0) methyl dodecanoate 5%, (C14:0) methyl myristate 5%, (C18:1 [cis9]) methyl oleate 20%, (C16:0) methyl palmitate 10% and (C18:0) methyl stearate 20%.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité