Rxi test mix (rev. A) (8 components)
Fournisseur: Restek
35241
REST35241EA 61.3 EUR InStock
REST35241
Rxi test mix (rev. A) (8 components)
Étalons Étalons organiques
The Rxi test mix consists of eight components, they are (C9:0) methyl nonanoate, (C13) n-tridecane, (C15) n-pentadecane, acenaphthylene, 4-chlorophenol, n-decylamine, 1,6-hexanediol and 1-undecanol.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité