Kovats test mix #1 (8 components)
Fournisseur: Restek
35269
REST35269EA 61.3 EUR InStock
REST35269
Kovats test mix #1 (8 components)
Étalons Étalons organiques
Contains: n-hexane, C6, n-heptane, C7, n-octane, C8, n-nonane, C9, benzene, 1-butanol, 1-nitropropane, 2-pentanone.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité