USP <467> calibration mixture #3 (5 components)
Fournisseur: Restek
36004
REST36004EA 63.4 EUR InStock
REST36004
USP <467> calibration mixture #3 (5 components)
Étalons Étalons organiques
The mixture consists of benzene (100 μg/ml), chloroform 50 μg/ml, 1,4-dioxane (100 μg/ml), methylene chloride (dichloromethane) (500 μg/ml) and trichloroethene (100 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité