Ethylene oxide
Fournisseur: Restek
36005 30620
REST36005EA 57.1 EUR InStock
REST36005 REST30620
Ethylene oxide
Étalons Étalons organiques
The test for ethylene oxide is specified in many individual drug monographs of USP24/NF19. The limit test concentration is currently 10 ppm. While the specific test solution and method will vary depending on the particular drug monograph, the solution below is suitable for most tests.
Informations de commande: Ethylene oxide is available in other solvents and concentrations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité