USP <467> Calibration mix #6 (4 components)
Fournisseur: Restek
36008
REST36008EA 63.4 EUR InStock
REST36008
USP <467> Calibration mix #6 (4 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Chloroform (67-66-3), 60 µg/ml; 1,4-Dioxane (123-91-1), 380 µg/ml; Methylene chloride (dichloromethane) (75-09-2), 600 µg/ml; Trichloroethene (79-01-6), 80 µg/ml.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité