USP <467> calibration mix #7
Fournisseur: Restek
36009
REST36009EA 61.6 EUR InStock
REST36009
USP <467> calibration mix #7
Étalons Étalons organiques
The mix consists of chloroform (60 μg/ml), 1,4-dioxane (380 μg/ml), methylene chloride (dichloromethane) (600 μg/ml) and trichloroethene (80 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité