European pharmacopoeia/ICH Class 1 mix (5 components)
Fournisseur: Restek
36228
REST36228EA 63.4 EUR InStock
REST36228
European pharmacopoeia/ICH Class 1 mix (5 components)
Étalons Étalons organiques
The european pharmacopoeia/ICH Class 1 mix consists of five components, they are benzene (2 μg/ml), carbon tetrachloride (4 μg/ml), 1,2-dichloroethane (5 μg/ml), 1,1-dichloroethene (8 μg/ml) and 1,1,1-trichloroethane (1,500 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité