European pharmacopoeia/ICH Class 2 mix C (6 components)
Fournisseur: Restek
36231
REST36231EA 66.6 EUR InStock
REST36231
European pharmacopoeia/ICH Class 2 mix C (6 components)
Étalons Étalons organiques
The european pharmacopoeia/ICH Class 2 mix C consists of six components, they are 2-ethoxyethanol (160 μg/ml), ethylene glycol (620 μg/ml), formamide (220 μg/ml), 2-methoxyethanol (methyl cellosolve) (50 μg/ml), n-methylpyrrolidone (4,840 μg/m)l and sulpholane (160 μg/m)l.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité