Blood alcohol mix resolution control standard (8 components)
Fournisseur: Restek
36256
REST36256EA 72.2 EUR InStock
REST36256
Blood alcohol mix resolution control standard (8 components)
Étalons Étalons organiques
The blood alcohol mix resolution is used to verify the retention time for each compound normally included in a blood alcohol test and to verify that the compounds are resolved from and do not interfere with one another.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité