Residual solvents - Class 1 (5 components)
Fournisseur: Restek
36279
REST36279EA 0 EUR InStock
REST36279
Residual solvents - Class 1 (5 components)
Étalons Étalons organiques
The solvents consists of five components, they are benzene (10 mg/ml), carbon tetrachloride (20 mg/ml), 1,2-dichloroethane 25 mg/ml, 1,1-dichloroethene (40 mg/ml), and 1,1,1-trichloroethane (50 mg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité