Residual Solvents Class 2 - Mix B (8 components)
Fournisseur: Restek
36280
REST36280EA 66.6 EUR InStock
REST36280
Residual Solvents Class 2 - Mix B (8 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The solvents consists of (C6) n-hexane (290 μg/ml), chloroform (60 μg/ml), 1,2-dimethoxyethane (100 μg/ml), 2-hexanone (50 μg/ml), nitromethane (50 μg/ml), pyridine (200 μg/ml), tetralin (100 μg/ml), trichloroethene (80 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité