Capillary columns, MXT®-500
Fournisseur: Restek
70104
REST70104EA 0 EUR InStock
REST70104
Capillary columns, MXT®-500
Colonnes pour chromatographie
These Siltek treated stainless steel tubing are the most durable high temperature GC columns. High temperature simulated distillation requires a column that can withstand temperatures to 430 °C.
  • Nonpolar phase
  • 4,5 inch standard coil diameter
Application-specific columns in unbreakable Siltek treated stainless steel tubing meet all resolution criteria for high temperature simulated distillation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité