Capillary columns, MXT®-2887
Fournisseur: Restek
70199
REST70199EA 402 EUR InStock
REST70199
Capillary columns, MXT®-2887
Colonnes pour chromatographie
These MXT-2887 columns stationary phase, column dimensions, and film thicknesses have been optimised to exceed the resolution and skewing factor requirements. Siltek-treated stainless steel tubing.
  • Application-specific columns for simulated distillation
  • 4,5 inch standard coil diameter
  • Stable to 400 °C
The crossbond methyl silicone stationary phase has increased stability compared to packed columns, ensuring stable baselines and shorter conditioning times.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité