Broyeur à fléaux, SK 300
Fournisseur: Retsch GmbH
20.751.0003
RETS20.751.0003EA 10950 EUR InStock
RETS20.751.0003
Broyeur à fléaux, SK 300
Broyeurs
Le broyeur à fléaux SK 300 est utilisé pour le broyage grossier et fin de matériaux, en discontinu ou en continu. Ce broyeur robuste peut être employé en laboratoire, mais également en environnement de fabrication dans des conditions plus difficiles.
  • Adapté au traitement en discontinu de grandes quantités de matériaux
  • Granulométrie initiale jusqu'à 25 mm
  • Finesse finale définie d90 <100 µm* en raison des tamis inférieurs ayant des vides de maille de 0,12 - 10 mm
  • Nettoyage rapide grâce au rotor à raccord rapide et à l'insert de broyage amovible
  • Filtre annulaire et récipient collecteur avec mécanisme de verrouillage à baïonnette pratique et étanche à la poussière
  • Frein moteur et verrou de porte à action rapide
  • Cyclone en option pour une meilleure évacuation des matériaux et un refroidissement supérieur
* En fonction des matériaux et des accessoires utilisés
Informations de commande: veuillez commander le châssis de base et le tamis inférieur séparément
Information de livraison: fourni avec broyeur à fléaux, plaques de déflecteur, manche filtrante de 240 mm et récipient collecteur.
Attention: * En fonction des matériaux et des accessoires utilisés
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité