Dispositif de débullage, Systec®
Fournisseur: IDEX RHEODYNE
9000-1549
RHEO9000-1549EA 0 EUR InStock
RHEO9000-1549
Dispositif de débullage, Systec®
Dégazeurs
Les gaz dissous et les bulles dans les liquides du système causent des anomalies dans la distribution de volumes dans de nombreux instruments, ce qui a une incidence négative sur la précision de distribution et l'exactitude analytique. Désormais, vous pouvez choisir des composants pour retirer les bulles activement en retirant ou pas les gaz dissous du système.
Dispositif de débullage actif: Élimine les bulles dans le courant du fluide avant ou après la pompe.
Dispositif de dégazage/débullage: Associe le dégazage sous vide avec le retrait actif des bulles.
Dispositif de dégazage dans la ligne de transfert: Élimine les gaz dissous au cours transfert de fluides.
* Volume interne dans la ligne de transfert et le film à bulles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité