Bottles, narrow neck
Fournisseur: RIXIUS
1-0101-0125-32
RIXI1-0101-0125-32EA 94.7 EUR InStock
RIXI1-0101-0125-32
Bottles, narrow neck
Flacons Flacons en verre
Essence bottle made of amber glass.
  • Good chemical and physical properties
  • Stable, non-slip
  • For applications that do not involve high thermal stresses
  • Round shape with 258 thread and disc muzzle
Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité