Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Juice Bottle, Clear Glass, TO 43 Round

Fournisseur: RIXIUS
1-9900-0250-43
RIXI1-9900-0250-43EA 831 EUR InStock
RIXI1-9900-0250-43
Juice Bottle, Clear Glass, TO 43 Round
Flacons Flacons en verre
Juice bottle made of clear glass twist-off thread TO 43 mm.

  • Hydrolytic Class III
  • 250 ml volume capacity
  • Tasteless and odorless
  • Not suitable for carbonation
  • Closures: Twist-off closure

Suitable for hot filling up to max. 95 °C (taking into account the maximum temperature shock of max. 42 °C)

Use: perfect for bottling milk or juices.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité