Bottles, narrow neck, octogonal, HDPE, UN approved, with thread
Fournisseur: RIXIUS
2-AE0-1000-28
RIXI2-AE0-1000-28EA 236 EUR InStock
RIXI2-AE0-1000-28
Bottles, narrow neck, octogonal, HDPE, UN approved, with thread
Flacons Flacons en plastique
Made of HDPE.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Robust, natural
Certifications: UN-Y approved.
Informations de commande: Closures must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité