Bottles, oblique neck, round, HDPE
Fournisseur: RIXIUS
3-3200-0750-25
RIXI3-3200-0750-25EA 87 EUR InStock
RIXI3-3200-0750-25
Bottles, oblique neck, round, HDPE
Flacons Flacons en plastique
Oblique neck bottle made up of HDPE.
  • Rigid and shatter-proof
  • Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
  • Excellent water vapour resistance
Informations de commande: Screw caps must be ordered seperately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité