Bottles, two necks, rectangular, HDPE
Fournisseur: RIXIUS
3-5100-1000-28
RIXI3-5100-1000-28EA 220 EUR InStock
RIXI3-5100-1000-28
Bottles, two necks, rectangular, HDPE
Flessen Kunststof flessen
Two-neck bottle made up of HDPE, natural.
  • Rigid and shatter-proof
  • Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
  • Excellent water vapour resistance
Informations de commande: Screw caps must be ordered seperately.
Attention: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité