Bung barrels
Fournisseur: RIXIUS
5-2203-220-MA
RIXI5-2203-220-MAEA 163 EUR InStock
RIXI5-2203-220-MA
Bung barrels
Barils, tonneaux, fûts
HDPE, blue.
  • Good chemical resistance
  • Stable and robust
Suitable for storage, disposal and transport of laboratory materials. With S70×6 and S56×4 plug, PE gasket and two sealed caps.
Certifications: UN approval: 1H1/X/250
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité