Wrench
Fournisseur: RIXIUS
8-6018-5161
RIXI8-6018-5161EA 7.3 EUR InStock
RIXI8-6018-5161
Wrench
Clés à molette
Wrench for 20 to 30 L canisters with 61 mm thread.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité