Utility clamps, three pronged
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
1029
RLAA1029EA 116 EUR InStock
RLAA1029
Utility clamps, three pronged
Pinces Pinces à usage général
This 3-pronged clamp made of diecast aluminium alloy features plastic coated jaws.
  • With screwed shaft and nickel-plated bosshead
  • Plastic coated jaws are chemical resistant
  • Can be screwed up and down shaft 35 mm and locked in any position with a wing nut
The bosshead accepts rods up to 13 mm, which are secured with a stainless steel thumb screw.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité