Foot adapter
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
2119
RLAA2119EA 27.8 EUR InStock
RLAA2119
Foot adapter
Pinces Noix de serrage
Adapter manufactured out of aluminium with boss to fit scaffold feet.
Accepts three 13 mm diameter rods or tubes at right angles (2 perpendicular to the boss and the third in line with the boss), with alien screws for fixing. One allen key provided per pack of ten.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité