Clamp locks for attaching reaction vessel
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
2124
RLAA2124EA 119 EUR InStock
RLAA2124
Clamp locks for attaching reaction vessel
Pinces Pinces à usage général
Alloy/zinc plated steel construction.
  • Extension rods are secured to the body of the clamp with a socket screw (an allen key is provided)
  • Jaws are heat resistant
Actuated by nickel-plated pummels and twin screw and fitted with stainless steel pivot pins. Each clamp is provided with two extension rods, one for vessels up to 5 L and the other up to 20 L.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité