Chain clamp
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
9100
RLAA9100EA 157 EUR InStock
RLAA9100
Chain clamp
Pinces Pinces à usage général
This rubber covered chain with cork lined jaws will support articles from 0 to 150 mm diameter.
  • Jaws are tightened by use of a plastic headed screw
  • The shaft and tensioner parts are nickel-plated
  • The shaft diameter is 10 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité