Solvent filter
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
80052
ROBU80052EA 27 EUR InStock
ROBU80052
Solvent filter
Filtres Filtres de traitement des liquides
This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
  • Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
  • Reduced particle emission, specially rinsed, with calibrated rim
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité